Documentos clave
SAB1401002
Sigma-Aldrich
Anti-ACP5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
MGC117378, TRAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACP5(54)
Descripción general
This gene encodes an iron containing glycoprotein which catalyzes the conversion of orthophosphoric monoester to alcohol and orthophosphate. It is the most basic of the acid phosphatases and is the only form not inhibited by L(+)-tartrate. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
ACP5 (NP_001602.1, 1 a.a. ~ 325 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDMWTALLILQALLLPSLADGATPALRFVAVGDWGGVPNAPFHTAREMANAKEIARTVQILGADFILSLGDNFYFTGVQDINDKRFQETFEDVFSDRSLRKVPWYVLAGNHDHLGNVSAQIAYSKISKRWNFPSPFYRLHFKIPQTNVSVAIFMLDTVTLCGNSDDFLSQQPERPRDVKLARTQLSWLKKQLAAAREDYVLVAGHYPVWSIAEHGPTHCLVKQLRPLLATYGVTAYLCGHDHNLQYLQDENGVGYVLSGAGNFMDPSKRHQRKVPNGYLRFHYGTEDSLGGFAYVEISSKEMTVTYIEASGKSLFKTRLPRRARP
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)