Documentos clave
SAB1400817
Sigma-Aldrich
Anti-MOBKL2C antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC26743, Anti-MOB3C
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
The protein encoded by this gene is similar to the yeast Mob1 protein. Yeast Mob1 binds Mps1p, a protein kinase essential for spindle pole body duplication and mitotic checkpoint regulation. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
MOBKL2C (NP_958805.1, 1 a.a. ~ 216 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALCLKQVFAKDKTFRPRKRFEPGTQRFELYKKAQASLKSGLDLRSVVRLPPGENIDDWIAVHVVDFFNRINLIYGTMAERCSETSCPVMAGGPRYEYRWQDERQYRRPAKLSAPRYMALLMDWIEGLINDEEVFPTRVGVPFPKNFQQVCTKILTRLFRVFVHVYIHHFDSILSMGAEAHVNTCYKHFYYFIREFSLVDQRELEPLREMTERICH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)