Documentos clave
SAB1400813
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HIPK4 antibody produced in mouse
clone 2E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ32818
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2E8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HIPK4(147746)
Inmunógeno
HIPK4 (AAH34501.1, 519 a.a. ~ 616 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RGSSWEEGEHLGASAEPLAILQRDEDGPNIDNMTMEAERPDPELFDPSSCPGEWLSEPDCTLESVRGPRAQGLPPRRSHQHGPPRGATSFLQHVTGHH
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)