Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1400254
Sigma-Aldrich
Anti-SCO1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SCOD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SCO1(6341)
Categorías relacionadas
Descripción general
Mammalian cytochrome c oxidase (COX) catalyzes the transfer of reducing equivalents from cytochrome c to molecular oxygen and pumps protons across the inner mitochondrial membrane. In yeast, 2 related COX assembly genes, SCO1 and SCO2 (synthesis of cytochrome c oxidase), enable subunits 1 and 2 to be incorporated into the holoprotein. This gene is the human homolog to the yeast SCO1 gene. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SCO1 (NP_004580.1, 1 a.a. ~ 301 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAMLVLVPGRVMRPLGGQLWRFLPRGLEFWGPAEGTARVLLRQFCARQAEAWRASGRPGYCLGTRPLSTARPPPPWSQKGPGDSTRPSKPGPVSWKSLAITFAIGGALLAGMKHVKKEKAEKLEKERQRHIGKPLLGGPFSLTTHTGERKTDKDYLGQWLLIYFGFTHCPDVCPEELEKMIQVVDEIDSITTLPDLTPLFISIDPERDTKEAIANYVKEFSPKLVGLTGTREEVDQVARAYRVYYSPGPKDEDEDYIVDHTIIMYLIGPDGEFLDYFGQNKRKGEIAASIATHMRPYRKKS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)