SAB1400086
Anti-EEF1D antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EF-1D, Anti-FLJ20897, Anti-FP1047
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
western blot: 1 μg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EEF1D(1936)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MATNFLAHEKIWFDKFKYDDAERRFYEQMNGPVAGASRQENGASVILRDIARARENIQKSLAGSSGPGASSGTSGDHGELVVRIASLEVENQSLRGVVQELQQAISKLEARLNVLEKSSPGHRATAPQTQHVSPMRQVEPPAKKPATPAEDDEDDDIDLFGSDNEEEDKEAAQLREERLRQYAEKKAKKPALVAKSSILLDVKPWDDETDMAQLEACVRSIQLDGLVWGASKLVPVGYGIRKLQIQCVVEDDKVGTDLLEEEITKFEEHVQSVDIAAFNKI
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)