Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1400076
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DECR1 antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DECR, Anti-NADPH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DECR1(1666)
Descripción general
This gene encodes an accessory enzyme which participates in the beta-oxidation and metabolism of unsaturated fatty enoyl-CoA esters. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
DECR1 (NP_001350, 236 a.a. ~ 335 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVIQPGPIKTKGAFSRLDPTGTFEKEMIGRIPCGRLGTVEELANLAAFLCSDYASWINGAVIKFDGGEEVLISGEFNDLRKVTKEQWDTIEELIRKTKGS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)