SAB1307181
ANTI-FOLR2(N-TERMINAL) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FOLR2, Folate receptor 2, Folate receptor beta, Folate receptor, fetal/placental, Placental folate-binding protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
29280 Da
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOLR2(2350)
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)