SAB1303595
ANTI-COX7A2L (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
COX7A2L, COX7AR, COX7RP, Cytochrome c oxidase subunit 7A-related protein, mitochondrial
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
12615 Da
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)