Documentos clave
SAB1300991
Sigma-Aldrich
Anti-ADCK1 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-AarF domain containing kinase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADCK1(57143)
Categorías relacionadas
Descripción general
AarF domain containing kinase 1 (ADCK1) is encoded by the gene mapped to human chromosome 14q24.3. The encoded protein is a putative kinase with unknown molecular function.
Inmunógeno
ADCK1 (NP_065154, 48-86)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human ADCK1.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mutation in the gene is associated with the development of parathyroid carcinoma (PC).
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
GGenetic bases and clinical manifestations of coenzyme Q10 (CoQ10) deficiency
Desbats M A
Journal of inherited metabolic disease (2014)
Genomic profiling reveals mutational landscape in parathyroid carcinomas.
Pandya C
JCI insight, 2 (2017)