Documentos clave
SAB1300900
Sigma-Aldrich
Anti-CDK5R2(p39) (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CDK5 activator 2, Anti-Cyclin-dependent kinase 5 activator 2 [Precursor], Anti-Cyclin-dependent kinase 5 regulatory subunit 2, Anti-P39, Anti-P39I
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDK5R2(8941)
Descripción general
CDK5R2(p39) is a neuron-specific activator of CDK5 kinase. It associates with CDK5 to form an active kinase. This protein and neuron-specific CDK5 activator CDK5R1/p39NCK5A both share limited similarity to cyclins, and thus may define a distinct family of cyclin-dependent kinase activating proteins.
Inmunógeno
CDK5R2 (NP_003927, 10-44)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human CDK5R2.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)