Documentos clave
SAB1300888
Sigma-Aldrich
Anti-FUCA2 (N-term) antibody produced in rabbit
Ig fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-α-L-fucosidase 2, Anti-α-L-fucoside fucohydrolase 2, Anti-FUCA2, Anti-Plasma α-L-fucosidase [Precursor]
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
Ig fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FUCA2(2519)
Descripción general
Alpha-L-fucosidase catalyzes the hydrolysis of terminal alpha-L-fucosidase linkages in glycosphingolipids and glycoproteins. At least 2 separate polymorphic alpha-L-fucosidases are recognized in man. The FUCA2 locus regulates the level of alpha-fucosidase in plasma and fibroblasts but not in leukocytes. In fucosidosis, deficiency of alpha-L-fucosidase is found in both plasma and leukocytes.
Inmunógeno
FUCA2 (NP_114409, 143-177)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of human FUCA2.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)