Documentos clave
SAB1300721
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GNA12-S67 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-G α-12, Anti-GNA12, Anti-Guanine nucleotide-binding protein α-12 subunit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
dot blot: suitable
indirect ELISA: 1:1000
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer67)
Información sobre el gen
human ... GNA12(2768)
Descripción general
Guanine nucleotide-binding proteins (G proteins) are modulators or transducers in various transmembrane signaling systems. G proteins are composed of 3 subunits; alpha, beta and gamma. The alpha chain contains the guanine nucleotide binding site.
Inmunógeno
GNA12 (NP_031379, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic phosphopeptide corresponding to amino acid residues surrounding S67 of human GNA12.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)