Documentos clave
SAB1300709
Sigma-Aldrich
Anti-PFDN6 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-HKE2, PFD6, Anti-Prefoldin subunit 6, Anti-Protein Ke2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PFDN6(10471)
Descripción general
PFDN6 binds specifically to cytosolic chaperonin (c-CPN) and transfers target proteins to it. It also binds to nascent polypeptide chain and promotes folding in an environment in which there are many competing pathways for nonnative proteins.
Inmunógeno
PFDN6 (NP_055075, 76-109)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-term region of human PFDN6.
Forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)