SAB1300686
Anti-CYP26A1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CYP26A1, Cytochrome P450, family 26, subfamily A, polypeptide 1 (Cytochrome P450, family 26, subfamily A, polypeptide 1, isoform CRA_b)
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYP26A1(1592)
Descripción general
The previously assigned protein identifier Q5VXI0 has been merged into O43174. Full details can be found on the UniProt database.
Inmunógeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the center region of human CYP26A1.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)