SAB1300500
Anti-SHP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PTPN11, Anti-Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 11 (Noonan syndrome 1), HGNC:9644, BPTP3, CFC, MGC14433, NS1, PTP-1D, PTP2C, SH-PTP2, SH-PTP3, SHP2
About This Item
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SHP2(5781)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a recombinant protein encoding human SHP2.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)