SAB1300002
Monoclonal Anti-SUV39H1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KMT1A, Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1,
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
42AT239.96.72, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUV39H1(6839)
Descripción general
Inmunógeno
This antibody was raised using purified recombinant GST fusion protein encoding N-terminal of human SUV39H1.
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)