Merck
S9379
Sigma-Aldrich
Selenium dioxide
≥98%, powder
Sinónimos:
NSC 56753, Selenium oxide
About This Item
Fórmula lineal:
SeO2
Número de CAS:
Peso molecular:
110.96
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
presión de vapor
1 mmHg ( 157 °C)
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
color
white to light pink
mp
315 °C (subl.) (lit.)
cadena SMILES
O=[Se]=O
InChI
1S/O2Se/c1-3-2
Clave InChI
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)