Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22N2O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
370.87
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
EC Number:
215-826-9
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Strychnine hydrochloride,
Quality Segment
SMILES string
Cl.[H][C@@]12CC(=O)N3c4ccccc4[C@]56CCN7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@]57[H])[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C21H22N2O2.ClH/c24-18-10-16-19-13-9-17-21(6-7-22(17)11-12(13)5-8-25-16)14-3-1-2-4-15(14)23(18)20(19)21;/h1-5,13,16-17,19-20H,6-11H2;1H/t13-,16-,17-,19-,20-,21+;/m0./s1
InChI key
VLXYTKMPCOQKEM-ZEYGOCRCSA-N
Application
Strychnine hydrochloride has been used as a glycine receptor antagonist in the retina for biophysiological functions. It has also been used to block glutamatergic, GABAergic and glycinergic receptors and gap junctions.
Biochem/physiol Actions
Convulsant; glycine receptor antagonist not associated with the NMDA receptor.
Strychnine is a potent convulsant, which is extracted from Strychnos nux vomica seeds. At high doses, the compound causes convulsions and ultimately death due to respiratory paralysis. Strychnine acts as a respiratory, circulatory and digestive stimulant.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?