Saltar a
S8692
Sulprostone
≥95% (HPLC), prostanoid receptor agonist, oil
Sinónimos:
(5Z,11α,13E,15R)--11,15-Dihydroxy-9-oxo-16-phenoxy-17,18,19,20-tetranorprosta-5,13-dienoic acid methane sulfonamide, CP-34089, SHB-286, ZK-57671
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 290,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.020,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H31NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
465.56
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
262-173-0
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
US$ 290,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Sulprostone, ≥95% (HPLC), oil
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow-brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)NC(=O)CCC\C=C/C[C@@H]1[C@@H](\C=C\[C@@H](O)COc2ccccc2)[C@H](O)CC1=O
InChI
1S/C23H31NO7S/c1-32(29,30)24-23(28)12-8-3-2-7-11-19-20(22(27)15-21(19)26)14-13-17(25)16-31-18-9-5-4-6-10-18/h2,4-7,9-10,13-14,17,19-20,22,25,27H,3,8,11-12,15-16H2,1H3,(H,24,28)/b7-2-,14-13+/t17-,19-,20-,22-/m1/s1
InChI key
UQZVCDCIMBLVNR-TWYODKAFSA-N
Application
Human chondrocytes3 and mouse adrenal chromaffin cells4 were treated with sulprostone to study the biological effects of PGE2.
Biochem/physiol Actions
Selective EP3 prostanoid receptor agonist.
Sulprostone is an analog of prostaglandin E2 (PGE2)1 and antagonizes vasopressin-induced antidiuretic responses in cells from rat renal inner medullae by a mechanism that involves activation of Rho.2
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2525P5515SML2614
description
≥95% (HPLC), oil
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), synthetic
description
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
form
oil
form
(powder to crystals)
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
ethanol: 5 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)