S8406
Stromal Cell-Derived Factor 1β/pre-B Cell Growth Stimulating Factor human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
SDF-1β/PBSF
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensayo
>97% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
10-30 ng/mL ED50
mol peso
~8 kDa
envase
pkg of 10 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... CXCL12(6387)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?