Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 244,00 |
Acerca de este artículo
US$ 244,00
Nombre del producto
Stattic, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2C=CS(=O)(=O)c2c1
InChI
1S/C8H5NO4S/c10-9(11)7-2-1-6-3-4-14(12,13)8(6)5-7/h1-5H
InChI key
ZRRGOUHITGRLBA-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color , white to light yellow to light gray | color pale yellow | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stattic
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?