Saltar a
S7632
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide
protease substrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 226,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34N6O9
Número CAS:
Peso molecular:
550.56
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 226,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C24H34N6O9/c1-12(2)20(24(37)27-14(4)22(35)28-16-6-8-17(9-7-16)30(38)39)29-23(36)15(5)26-21(34)13(3)25-18(31)10-11-19(32)33/h6-9,12-15,20H,10-11H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,34)(H,27,37)(H,28,35)(H,29,36)(H,32,33)
InChI key
IYHHIHIBYVIDMJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
mouse ... Npy(109648)
General description
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide is a chromogenic and a synthetic peptide substrate for proteases, elastase[1] and subtilisin.
Application
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide has been used as a synthetic peptide substrate for:
  • Bacillus pumilus alkaline protease (DHAP)[2]
  • mesophilic subtilisin Carlsberg (sC) to assess the hydrolytic activity of wild-type and mutant sC[3]
  • Pseudoalteromonas arctica cold-active protease (Pro21717)[4]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S4760M4765B7632
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Npy(109648)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)