S6576
ChIP Next Gen Seq Sepharose™
Sinónimos:
Staph-Seq
Seleccione un Tamaño
US$ 304,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 304,00
Productos recomendados
Categorías relacionadas
Descripción general
Learn more about ChIP kits and protocol.
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Chromatin Immunoprecipitation qPCR for studying gene regulation across conditions.