S6390
Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinónimos:
Streptavidin Antibody, Streptavidin Antibody - Anti-Streptavidin antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
whole antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
contiene
15 mM sodium azide
técnicas
immunoelectrophoresis: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunostaining
- 3D Migration Assay[1]
- assessing phagosomal maturation
- enzyme linked immunosorbent assay(ELISA)
- immunoblotting
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)