Saltar a
S5576
SKA-31
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Naphtho[1,2-d]thiazol-2-ylamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 143,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 704,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H8N2S
Número CAS:
Peso molecular:
200.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 143,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C11H8N2S/c12-11-13-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)14-11/h1-6H,(H2,12,13)
InChI key
FECQXVPRUCCUIL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SKA-31 is an activator of KCa2 and KCa3.1 calcium-activated potassium channels.
SKA-31 is an activator of KCa2 and KCa3.1 calcium-activated potassium channels. Its EC50 is almost identical at 2-3 μM for all KCa2 subtypes, and about 10-fold lower (260 nM) at KCa3.1 channels. It has significant blood-pressure reducing activity in experimentally hypertensive mice, suggesting potassium channel activation as a therapeutic target for hypertension.
SKA31 is an activator of KCa2 and KCa3.1
SKA31 is an activator of KCa2 and KCa3.1 Potassium Channels, Potentiates the EDHF Response and Lowers Blood Pressure.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2206SML2194SML1045
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)