Merck
S5508
Sigma-Aldrich
Statine
Sinónimos:
(3S,4S)-4-Amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H17NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
175.23
Beilstein/REAXYS Number:
3537971
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](N)[C@@H](O)CC(O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)