Documentos clave
S5392
Wheaton Coplin staining jars
Plastic screw cap only
Sinónimos:
240330
Seleccione un Tamaño
20 EA
US$ 129,00
US$ 129,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 EA
US$ 129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
MA.01
US$ 129,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Características
Wheaton staining ware is not recommended for any moist heat applications such as microwaves, autoclaves or water baths.
fabricante / nombre comercial
WHEATON®
Características y beneficios
  • Aluminum foil faced pulp board liners can be used with organic solvents. Good resistance to hydrocarbons, oils, ketones and alcohols Not good for acids or alkalis.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)