Documentos clave
S4574
Millipore
Spin Column for Seppro®
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Spin Columns are recommended for use with Seppro® reagents.
Información legal
Seppro is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)