S4021
N-Succinyl-Lys-Asp-Ser-Ser-Leu-Tyr-Pro-Ala-Leu-Thr-Phe-Asp-Lys
About This Item
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CCCCN)C(O)=O
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)