Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
347.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Assay:
≥97%
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥97%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1SC(=O)c2ccc(CO[N+]([O-])=O)cc2
InChI
1S/C16H13NO6S/c1-22-15(18)13-4-2-3-5-14(13)24-16(19)12-8-6-11(7-9-12)10-23-17(20)21/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
JDIVRBDMTYQVOK-UHFFFAOYSA-N
Application
SE 175 may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
An organic nitrate compound that acts as an NO donor in vivo following reductive transformation of the nitrate group to nitric oxide.
SE 175 is a nitrate compound that belongs to the same class as nitroglycerine. It acts as a vasodilator and has clinical use in the treatment of angina. NO donors also confer neuroprotection and relieve neuropathic pain.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?