Saltar a
S1939
Anti-Na+/Ca2+/K+ Exchanger 2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-NCKX2
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 78 kDa
species reactivity
rat
technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
Immunogen
synthetic peptide corresponding to residues 90-102 of rat NCKX2.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline containing 1.0 mg/ml bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)