Merck
S1688
Sigma-Aldrich
SR 57227A
solid
Sinónimos:
4-amino-1-(6-chloro-2-pyridyl)-piperidine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 251,00
US$ 251,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 251,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14ClN3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
248.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 251,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: soluble 9 mg/mL
cadena SMILES
Cl.NC1CCN(CC1)c2cccc(Cl)n2
InChI
1S/C10H14ClN3.ClH/c11-9-2-1-3-10(13-9)14-6-4-8(12)5-7-14;/h1-3,8H,4-7,12H2;1H
Clave InChI
FUMINTAAUJUVMP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
SR 57227A may be used in 5-HT3-mediated cell signaling studies.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Potent and selective 5-HT3 serotonin receptor agonist.
SR 57227A is a highly selective of central and peripheral 5-HT3 receptors[1] and an inhibitor of NMDA receptor-mediated responses in rat cortical pyramidal cells.[2] It exhibits anti-depressant like effects in rats and decreased isolation-induced aggressive behavior.[3]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)