Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
bovine
Origin:
USA origin
Form:
lyophilized powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
bovine
form
lyophilized powder
origin
USA origin
storage temp.
2-8°C
Application
Adult bovine serum is bactericidal against Helicobacter pylori. However, it can be used effectively to support H. pylori cultures after heat inactivation at 56 ° C for 30 min.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?