S1068
SB-215505
solid, >98% (HPLC)
Sinónimos:
6-Chloro-5-methyl-1-5-quinolycarbamoyl-indoline
About This Item
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble ~11 mg/mL at 60 °C
H2O: insoluble
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc2CCN(C(=O)Nc3ccnc4ccccc34)c2cc1Cl
InChI
1S/C19H16ClN3O/c1-12-10-13-7-9-23(18(13)11-15(12)20)19(24)22-17-6-8-21-16-5-3-2-4-14(16)17/h2-6,8,10-11H,7,9H2,1H3,(H,21,22,24)
InChI key
BPVGSWDWIRIUME-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2B(3357)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?