Saltar a
S009
LY-165,163
solid
Sinónimos:
4-[2-[4-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-piperazinyl]ethyl]benzeneamine, p-Aminophenethyl-m-trifluoromethylphenyl piperazine, PAPP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22F3N3
Número CAS:
Peso molecular:
349.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
color
off-white
solubility
0.1 M HCl: slightly soluble, H2O: insoluble, ethanol: freely soluble
SMILES string
Nc1ccc(CCN2CCN(CC2)c3cccc(c3)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H22F3N3/c20-19(21,22)16-2-1-3-18(14-16)25-12-10-24(11-13-25)9-8-15-4-6-17(23)7-5-15/h1-7,14H,8-13,23H2
InChI key
GAAKALASJNGQKD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Selective 5-HT1A serotonin receptor agonist and 5-HT1D serotonin receptor antagonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)