Documentos clave
RFA453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor (microtubes)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637100 (NA)
Eppendorf® 5804726006 (EU)
Parámetros
20,800 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descripción general
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)