Documentos clave
RFA4530113-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-30-11, aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
lid
to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022654047 (NA)
Eppendorf® 5427753001 (EU)
Parámetros
20,817 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Categorías relacionadas
Descripción general
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Características y beneficios
  • The rotor features aerosol tight quick lock rotor lid made of aluminum for use with hazardous sample
  • Fixed angle rotor holds sample at 45°
  • Compatible with 5430/5430R centrifuges
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)