Documentos clave
RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
Sinónimos:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
Parámetros
21,130 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5424/5424R
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)