Documentos clave
RFA451811
Rotor for Eppendorf® 5418/5418R Centrifuges
FA-45-18-11, aerosol tight, to hold, 18 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
lid
to hold 18 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022652061 (NA)
Eppendorf® 5418707005 (EU)
Parámetros
16,873 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5418/5418R
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)