Documentos clave
RF45645P-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
FA-45-64-5-PCR, non aerosol tight, to hold, 64 x 0.2 mL PCR tubes, lid
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
lid
to hold 64 x 0.2 mL PCR tubes
non aerosol tight
strip rotor
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022654209 (NA)
Eppendorf® 5427714006 (EU)
Parámetros
13,543 × g max. RCF
técnicas
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5430/5430R
Descripción general
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)