RES4055F-A7
Ferric citrate
Sinónimos:
Iron(III) citrate tribasic monohydrate, Ferric citrate monohydrate
Seleccione un Tamaño
US$ 381,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 381,00
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
powder
impurezas
Trace metals; tested
idoneidad
suitable for manufacturing use
cadena SMILES
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
Clave InChI
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
Descripción general
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Envase
RES4055F-A702X: 1 kg container
RES4055F-A703X: 5 kg container
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?