Merck
RES3041T
SAFC
TMP disodium salt
Sinónimos:
Thymolphthalein monophosphate disodium salt hydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H29Na2O7P · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
554.48 (anhydrous basis)
Beilstein:
7616883
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Formulario
powder
impurezas
Free Thymolphthalein: tested
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Oc1c(cc(c(c1)C)C3(OC(=O)c4c3cccc4)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C)C(C)C.O
InChI
1S/C28H31O7P.2Na.H2O/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(30)34-28)24-14-21(16(3)4)26(12-18(24)6)35-36(31,32)33;;;/h7-16,29H,1-6H3,(H2,31,32,33);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
VXAAAGIFNPRCKZ-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)