Merck
RES2041D
SAFC
DAB
Sinónimos:
3,3′-Diaminobenzidine, 3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
Seleccione un Tamaño
RES2041D-A102X
US$ 86,00
US$ 86,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
RES2041D-A102X
US$ 86,00
About This Item
Fórmula lineal:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.27
Beilstein:
1212988
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
US$ 86,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Nivel de calidad
mp
175-177 °C (lit.)
cadena SMILES
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
Clave InChI
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)