Saltar a
RDD024
Tricine
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinónimos:
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 132,00
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 481,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 788,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(HOCH2)3CNHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
179.17
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-193-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937804
MDL number:
US$ 132,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri
assay
≥99%
form
powder
quality
free-flowing
impurities
≤0.2% water (Karl Fischer)
useful pH range
7.4-8.8
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
absorption
≤0.02 at 290 nm at 20 % (w/w)
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChI key
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer component for separation of low molecular weight peptides.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
39468-M137262RES3077T-A7
Tricine EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137262
Tricine
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
description
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 7.4-8.8
description
EMPROVE® EVOLVE
description
-
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥99%
assay
≥99% (titration)
assay
-
assay
-
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
water: 20 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 20%
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tricine
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)