Merck
RDD017
Sigma-Aldrich
Ethylenediaminetetraacetic acid
anhydrous, free-flowing, powder, Redi-Dri, ACS reagent, 99.4-100.6%
Sinónimos:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 167,00
1 KG
US$ 282,00
US$ 167,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 167,00
1 KG
US$ 282,00
About This Item
Fórmula lineal:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
292.24
Beilstein:
1716295
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 167,00
Fecha estimada de envío24 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
99.4-100.6%
Formulario
powder
calidad
anhydrous
free-flowing
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤0.005% Insol. Dil. NH4OH
≤0.1% Nitrilotriacetic acid [[HOCOCH23N]
residuo de ign.
≤0.2%
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: soluble 0.4 g/L at 20 °C
densidad
1.46 g/cm3 at 20 °C
trazas de catión
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
Mg: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
cadena SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.