Merck
RDD015
Sigma-Aldrich
CAPS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99%
Sinónimos:
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulfonic acid
Seleccione un Tamaño
500 G
US$ 475,00
1 KG
US$ 871,00
US$ 475,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 G
US$ 475,00
1 KG
US$ 871,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11NH(CH2)3SO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
221.32
Beilstein:
2835588
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 475,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Línea del producto
Redi-Dri
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
calidad
free-flowing
impurezas
≤1% water (Karl Fischer)
pH
3.0-7.0
pKa 
10.4
mp
>300 °C (lit.)
solubilidad
water: 15 % (w/w), clear, colorless
Absorción
≤0.05 at 290 nm at 15 % (w/w)
cadena SMILES
OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
Clave InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.