Merck
RB45
Reactive Blue 4−Agarose
prepacked column
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.56
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151817
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
prepacked column
column volume
2.5 mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(C(NC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C(NC4=NC(Cl)=NC(Cl)=N4)=C3)=CC(S(=O)(O)=O)=C2N)C(C5=C1C=CC=C5)=O
InChI
1S/C23H14Cl2N6O8S2/c24-21-29-22(25)31-23(30-21)28-12-7-9(5-6-14(12)40(34,35)36)27-13-8-15(41(37,38)39)18(26)17-16(13)19(32)10-3-1-2-4-11(10)20(17)33/h1-8,27H,26H2,(H,34,35,36)(H,37,38,39)(H,28,29,30,31)
InChI key
RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... P2rx1(25505)
Application
Reactive Blue 4-agarose is used in affinity chromatography, protein chromatography and dye resins. Reactive Blue 4-agarose has been used to express human pituitary glutaminyl cyclase (hQC) in Drosophila S2 cells.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • R2507Reactive Blue 4−Agarose, saline suspension 5 columnSDS
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rachell E Booth et al.
Protein expression and purification, 32(1), 141-146 (2003-12-19)
Human pituitary glutaminyl cyclase (hQC) was expressed in Drosophila S2 cells under the control of an inducible metallothionene promoter and fused to the Drosophila immunoglobulin-binding protein signal sequence to enable secretion into the culture media. Expression levels reached 50 microg/mL
D E Cane et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 304(2), 415-419 (1993-08-01)
Aristolochene synthase, a fungal cyclase which has been isolated from Aspergillus terreus and Penicillium roqueforti, catalyzes the cyclization of farnesyl diphosphate to the sesquiterpene hydrocarbon aristolochene. The aristolochene synthase gene (Ari1) of P. roqueforti has previously been cloned and expressed
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
RB45-1KT04061832013503