Documentos clave
RAB1936
Sigma-Aldrich
Human MIS/AMH ELISA
for Serum, Plasma, and Cell Culture Supernatants
Sinónimos:
AMH, Anti-Muellerian hormone, MIS, Muellerian-inhibiting factor, Muellerian-inhibiting substance
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.18 ng/mL
standard curve range: 0.164-40 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... AMH(268)
Descripción general
This ELISA antibody pair detects Human MIS. Other species not determined.
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
  • RAB1936A HUMAN MIS ELISA PLATE (ITEM A) 96 wells
  • RAB1936C LYOPHILIZED HUMAN MIA PROTEIN STANDARD (ITEM C) 2 vials
  • RAB1936F BIOTINYLATED HUMAN MIA DETECTION ANTIBODY (ITEM F) 2 vials
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B) 25 mLSDS
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H) 12 mLSDS
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I) 8 mLSDS
  • RABELADEELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer E (Item E2) 15 mLSDS
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)