Documentos clave
RAB1935
Sigma-Aldrich
Human GDF-9 ELISA Kit
for serum, plasma and cell culture supernatants
Sinónimos:
GDF-9, Growth/Differentiation Factor 9
About This Item
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.32
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
assay range
inter-assay cv: 12%
intra-assay cv: 10%
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GDF9(2661)
Descripción general
The antibody pair provided in this kit recognizes Human GDF-9
Aplicación
Please refer to the attached Protocolfor details.
Otras notas
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sylvie Jaillard et al.
Maturitas, 141, 9-19 (2020-10-11)
Ovarian deficiency, including premature ovarian insufficiency (POI) and diminished ovarian reserve (DOR), represents one of the main causes of female infertility. POI is a genetically heterogeneous condition but current understanding of its genetic basis is far from complete, with the