RAB1574
Human Matriptase ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Productos recomendados
reactividad de especies
human
envase
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
técnicas
ELISA: suitable
entrada
sample type plasma
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.410-100 ng/mL
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... ST14(6768)
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Please refer to the attached Protocolfor details.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)